Merck
CBR01267
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-[3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
1 G
173,00 €
173,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
173,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14ClN3
Peso molecular:
223.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
173,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
Cl.CNCc1cccc(c1)-n2cccn2
InChI
1S/C11H13N3.ClH/c1-12-9-10-4-2-5-11(8-10)14-7-3-6-13-14;/h2-8,12H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
QAUNGQAAOXUZIO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)