Documentos clave
CAD9880
Dissolution cannulae
gauge 14, 316 stainless steel hub, L 4 3/8 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
921,63 €
921,63 €
Precio de catálogo991,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
921,63 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
921,63 €
Precio de catálogo991,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
316 stainless steel hub
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 9880
Longitud
4 3/8 in.
manómetro
14
Categorías relacionadas
Descripción general
Ideal for drug dissolution testing. Drug dissolution testing is routinely used in the pharmaceutical industry to provide critical release information for quality control purposes, in new drug development, and to predict in vivo drug release profiles. These cannula feature 316 stainless steel hub and tubing for maximum resistance to chemical reaction.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)