Documentos clave
CAD4165
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 26, L 1/2 in.
Seleccione un Tamaño
12 EA
269,00 €
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
269,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 4165
Longitud
1/2 in.
manómetro
26
Categorías relacionadas
Descripción general
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)