Merck
C94408
Sigma-Aldrich
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
96%
Sinónimos:
4-Phenyl-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
Seleccione un Tamaño
10 G
93,00 €
93,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
93,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
222.71
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
93,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
208-210 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.N#CC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2.ClH/c13-10-12(6-8-14-9-7-12)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,14H,6-9H2;1H
Clave InChI
CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • CCR5 antagonists derived at the N-terminal of the piperidine ring
  • Substituted piperidines as lignads of chemokine receptor 5 and inhibitors of HIV-1
  • Functionalized nitrogen heterocycles by radical decarboxylation of β- and γ- amino acids
  • Benzovesamicol analogs as potential imaging probes for vesicular acetylcholine transporters
  • Neurotransmitter transporter inhibitors with activity at dopamine receptor sites
  • α1a Adrenoceptor-selective antagonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)