C76604
Cholesteryl chloride
97%
Sinónimos:
3β-Chloro-5-cholestene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid crystal
actividad óptica
[α]25/D −24°, c = 1 in chloroform
mp
94-96 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](Cl)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H45Cl/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
OTVRYZXVVMZHHW-DPAQBDIFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable