Merck
C69101
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
89.52
Beilstein:
1098454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
mp
−52-−50 °C (lit.)
densidad
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCC#N
InChI
1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
Clave InChI
GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test