Merck
C63359
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenylacetic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
170.59
Beilstein:
2045103
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
powder
mp
76-79 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable