C58215
4-Chloro-3-nitroaniline
97%
Sinónimos:
4-Amino-1-chloro-2-nitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
mp
99-101 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
Clave InChI
FOHHWGVAOVDVLP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable