Merck
C48104
Sigma-Aldrich
5-Chloroisatoic anhydride
97%
Sinónimos:
6-Chloro-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
197.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto C48104, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
300 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
Clave InChI
MYQFJMYJVJRSGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)