Merck
C41207
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl ethyl ether
99%
Sinónimos:
2-Ethoxyethyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2OCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
108.57
Beilstein:
1731361
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)