C34308
5-Chlorodibenzosuberane
96%
Sinónimos:
5-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
solid
mp
106-107 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H13Cl/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2
Clave InChI
QPERNSDCEUTOTE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable