Saltar a
8.03559
Dibenzosuberone
for synthesis
Sinónimos:
Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
49,80 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
214-912-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
49,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
potency
2511 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
191-194 °C/7 hPa
mp
31-34 °C
transition temp
flash point 200 °C
solubility
0.03 g/L
density
1.16 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
InChI key
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D31737D31729BP858
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
0.03 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
crystals
form
powder
form
solid
form
-
mp
31-34 °C
mp
87-88 °C (lit.)
mp
122.5-124 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
density
1.16 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzosuberone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup