Merck
C32402
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclohexanol
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H10OH
Número de CAS:
Peso molecular:
134.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
densidad
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1CCCCC1Cl
InChI
1S/C6H11ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6,8H,1-4H2
Clave InChI
NYEWDMNOXFGGDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)