Merck
C24191
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.64
Beilstein:
1308891
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto C24191, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
140-144 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
Clave InChI
HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
C R Clark et al.
Epilepsia, 31(4), 474-479 (1990-07-01)
The anticonvulsant and toxic properties of 4-chlorobenzenesulfonamide (ADD 55051) were compared with phenytoin (PHT), phenobarbital (PB), ethosuximide (ESM), and valproate (VPA). These compounds were evaluated in mice and rats using well-standardized anti-convulsant test procedures. The results indicate that ADD 55051
Determination of the content of 2-chlorobenzenesulphonamide and bis(p-chlorophenyl) sulphone in 4-chlorobenzenesulphonamide.
E R Ventre
Journal of chromatography, 333(1), 253-255 (1985-09-27)
Yohei Munei et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(1), 141-144 (2010-12-07)
We proposed a novel QSAR (quantitative structure-activity relationship) procedure called LERE (linear expression by representative energy terms)-QSAR involving molecular calculations such as ab initio fragment molecular orbital and generalized Born/surface area ones. We applied LERE-QSAR to two datasets for the
Padmakar V Khadikar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(4), 931-936 (2005-02-03)
A novel use of NMR chemical shift of the SO(2)NH(2) protons (in dioxane as solvent) as a molecular descriptor is described for modeling the inhibition constant for benzene sulfonamides against the zinc enzyme carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1). The methodology