Merck
C19104
Sigma-Aldrich
Chloranilic acid
99%
Sinónimos:
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, NSC 6108, NSC 97383
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Cl2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
208.98
Beilstein:
1875040
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
mp
≥300 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
Clave InChI
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
  • Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
  • Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
  • Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
  • Salt formation with organic bases
  • Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)