Merck
C119903
Sigma-Aldrich
1-Cyclopropylethanol
99%
Sinónimos:
α-Methylcyclopropanemethanol, Cyclopropyl methyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5CH(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
1839704
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
densidad
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)C1CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-4(6)5-2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
DKKVKJZXOBFLRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)