BR90454
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 500 mL, D × H 80 mm × 125 mm
Sinónimos:
PTFE, Sampling dippers
Seleccione un Tamaño
211,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
211,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE
fabricante / nombre comercial
BRAND 90454
P × Al
80 mm × 125 mm
capacidad
500 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)