Documentos clave
BR88670
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
for tube I.D. 7 mm
Sinónimos:
PTFE, Stopcocks
Seleccione un Tamaño
1 EA
61,50 €
61,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
61,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
61,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 88670
D.I.
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The BRAND® T-bore stopcock with nozzles is made from high-quality PTFE, providing outstanding chemical resistance for a wide range of laboratory applications. Featuring a valve lever constructed from polypropylene (PP), it ensures smooth operation and control. The stopcock is designed with integrated hose nozzles, facilitating efficient fluid transfer and easy connection to hoses. Its robust construction guarantees reliable performance, making it ideal for handling aggressive chemicals and solvents.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)