BR81167
BRAND® burette lateral stopcock
for burette capacity 25+50 mL, with spare key, PTFE key
Sinónimos:
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
Seleccione un Tamaño
33,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
33,70 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE key
amber
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 81167
Categorías relacionadas
Descripción general
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)