BR782891
BRAND® BRANDplates® for inserts
6-well with lid cellGrade™ plus
Sinónimos:
BRANDplates®, Cell culture, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
Seleccione un Tamaño
130,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
130,00 €
Productos recomendados
Materiales
transparent wells
esterilidad
sterile
Características
lid
single packed
envase
pack of 1 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
fabricante / nombre comercial
BRAND 782891
tamaño
6 well
idoneidad
suitable for (bacteriological assays)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Optimal cell growth thanks to cellGrade™ plus surface
- Side well access for easier pipetting and removing cover slips
- Perfect positioning of the BRANDplates® insert
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)