BR781900
BRAND® microplate BRANDplates®, inertGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Sinónimos:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, PCR, Plates, Sealing films, Tissue culture, inertGrade
Seleccione un Tamaño
494,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
494,00 €
Productos recomendados
Materiales
colorless wells
polystyrene
round bottom
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt (U-bottom)
envase
pack of 40 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781900
tamaño
330 μL
96 wells
color
transparent
idoneidad
suitable for (bacteriological assays)
Descripción general
Características y beneficios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)