Documentos clave
BR781614
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, foil bottom, transparent
Sinónimos:
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
Seleccione un Tamaño
50 EA
699,00 €
699,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
699,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
699,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless wells
foil bottom
polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
UV transparent plates
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781614
tamaño
350 μL
96 wells
volumen de trabajo
350 μL
color
transparent
idoneidad
suitable for (bacteriological assays)
tipo de unión
medium binding surface
Descripción general
Clearly distinguishable via color code: grey embossed alphanumeric coding for 96-well standard plates in white or black
Características y beneficios
  • Optimal surfaces for optimal results
  • Reliable quality from the cleanroom
  • Tested by independent laboratories
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)