Documentos clave
BR759210
BRAND® UV cuvette micro
center H 8.5 mm, volume 70-850 μL, pack of 500 ea
Sinónimos:
Cuvettes, UV-Cuvettes
Seleccione un Tamaño
500 EA
136,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
136,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 759210
centro Al
8.5 mm
volumen
70-850 μL
Descripción general
  • BRAND® UV cuvette micro is manufactured under controlled room conditions.
  • Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
  • Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Eliminates the risk of cross-contamination.
  • Grouped by mold cavity number.
  • An economical alternative to Quartz cuvettes.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)