BR708005
Discharge tube for Dispensette® S
5 and 10 mL, standard, L 105 mm
Seleccione un Tamaño
12,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
12,50 €
Productos recomendados
Materiales
polypropylene cap
fabricante / nombre comercial
BRAND 708005
envase
1 ea of
Longitud
105 mm
capacidad
5 and 10 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)