BR707537
BRAND® dispenser cylinder with valve block for Titrette®
for 50 mL from serial-number 01K
Sinónimos:
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Titrette®
Seleccione un Tamaño
88,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
88,30 €
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 707537
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)