BR705828
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (50 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
Seleccione un Tamaño
172,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
172,00 €
Productos recomendados
Características
single-channel fixed volume
mechanical
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 705828
punta volumen
(50 μL)
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Efficient: one-hand operation
- Flexible: ergonomic design for all hand sizes
- Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)