Documentos clave
BR703980
BRAND® Software for PLT unit
version 2.05.002
Seleccione un Tamaño
1 EA
140,00 €
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
140,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.43
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
version 2.05.002
fabricante / nombre comercial
BRAND 703980
Descripción general
The PLTconnect software gives you the additional security of knowing all your test results are documented at all times. PLTconnect transmits test results for each pipette automatically and securely through the USB port on the PC, storing them there in a database or as a test certificate. This means you always have access to test results for your pipettes, and can print out certificates as needed
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)