Documentos clave
BR475505
BRAND® cavity slides
L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 1
Sinónimos:
Microscope slides, Microscopy
Seleccione un Tamaño
50 EA
148,00 €
148,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
148,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
148,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless
glass (Optical, hydrolytic class 3)
esterilidad
non-sterile
Características
ground edges
fabricante / nombre comercial
BRAND 475505
L × An
76 mm × 26 mm
grosor
1.2-1.5 mm
pocillos
1
Descripción general
  • BRAND® cavity slides are made from optical glass for optimum clarity.
  • Designed to hold various samples for microscopic analysis.
  • White, hydrolytic class 3. with concavities of 15 - 18 mm and depth 0.6 - 0.8 mm.
  • Ground edges minimize the risk of injury.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)