Documentos clave
BR4600150
BRAND® Dispensette® S Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 2.5-25 mL, without recirculation valve
Sinónimos:
bottle top dispensers
Seleccione un Tamaño
1 EA
458,00 €
458,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
458,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
458,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
incremental 0.5 mL
DE-M marking
without recirculation valve
fabricante / nombre comercial
BRAND 4600150
intervalo de volumen
2.5-25 mL
Adaptador
(GL 32-33)
GL 38
S 40
Categorías relacionadas
Descripción general
Dispensette S is suitable for an amazingly broad range of applications, particularly for many acids, saline solutions and organic solvents.
Características y beneficios
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Otras notas
Analog-adjustable - Rapid and safe volume setting with new internal scalloped track. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Contenido relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.