Documentos clave
BR402046
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 200 mL
Sinónimos:
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
2 EA
74,70 €
74,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
74,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
74,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Características
class B For Kohlrausch sugar analysis. Calibrated to contain (TC, In).
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 402046
tamaño
200 mL
Descripción general
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)