Documentos clave
BR36550
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask PUR-coated
capacity 200 mL, joint: ST/NS 14/23, size 200 mL
Sinónimos:
BLAUBRAND®, PURprotect, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
2 EA
89,50 €
89,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
89,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
89,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass
polypropylene stopper
Junta
joint: ST/NS14/23
Características
accuracy class A
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 36550
capacidad
200 mL
tamaño
200 mL
Descripción general
Borosilicate 3.3. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Including one batch certificate.
The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protection skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments. Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased. The light blue coating facilitates optical distinction. The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time <30 min.).
Frequent autoclaving at 121°C reduces splintering protection. Cleaning up to max. 95°C.
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)