BR27009
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
5 mL with 0.05 mL graduations, suitable for cotton plugs
Sinónimos:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
59,85 €
Precio de catálogo63,00 €Seleccione un Tamaño
About This Item
59,85 €
Precio de catálogo63,00 €Productos recomendados
Materiales
AR-Glass
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 27009
intervalo de medición
accuracy: 0.05 mL
capacidad
5.0 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)