Documentos clave
BR152910
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 10 ‑ 11 mm
Sinónimos:
Tubing, Tubing Connectors
Seleccione un Tamaño
20 EA
45,00 €
45,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
45,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.35
45,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Características
for tubing i.d. 10 ‑ 11 mm
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 152910
Longitud
87 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The BRAND® Y-shaped tubing connector is made from translucent polypropylene (PP), providing clear visibility of fluid flow. This connector is designed to create a branching point in tubing systems, allowing for the connection of multiple tubes at a Y junction. Its durable construction ensures a secure and reliable fit, reducing the risk of leaks or disconnections during use.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)