BR148245
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 180 mm, stem diam. × L 14 mm × 143 mm
Sinónimos:
Funnels
Seleccione un Tamaño
19,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
19,60 €
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
BRAND 148245
Diámetro
180 mm
vástago diám. × L
14 mm × 143 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)