Documentos clave
BR144384
BRAND® stopper
red rubber, H 20 mm, top diam. 14 mm
Sinónimos:
Stoppers
Seleccione un Tamaño
25 EA
16,20 €
16,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
16,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
16,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
red rubber
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144384
Altura
20 mm
fondo diám.
11 mm
parte superior diám.
14 mm
Descripción general
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)