BR143361
BRAND® tubing
I.D. 7, O.D. 10, W 1.5 mm
Sinónimos:
Tubing
Seleccione un Tamaño
132,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
132,00 €
Productos recomendados
Materiales
silicone
fabricante / nombre comercial
BRAND 143361
D.I.
7
Longitud
25 m
D.E.
10
Anchura
1.5 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)