Documentos clave
BR135820
BRAND® stirring rod
AR-Glass, L × D 250 mm × 8 mm
Sinónimos:
Stirring rods
Seleccione un Tamaño
50 EA
56,00 €
56,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
56,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121802
NACRES:
NB.72
56,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
AR-Glass
descripción
fused closely at both ends
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 135820
L × P
250 mm × 8 mm
Descripción general
The BRAND® stirring rod is a glass tube that is closed on both ends, providing a reliable and durable tool for mixing and stirring various solutions in laboratory settings. Its smooth surface ensures easy cleaning and maintenance, while the closed design prevents contamination.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)