Documentos clave
BMSBSHTP1
Sigma-Aldrich
myBlock External Temperature Probe
Seleccione un Tamaño
1 EA
253,00 €
253,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
253,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.76
253,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
(wire length 18" probe length 15" probe diameter 1/8")
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSH-TP1
Parámetros
0 °F temp. range (300 °F) (use on air or liquid)
compatibilidad
BMSBSH5001, BMSBSH5002
Descripción general
  • External temperature probe
  • For the MyBlock I and II drybaths
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)