Documentos clave
BMSB3D1320E
Sigma-Aldrich
BioMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Seleccione un Tamaño
1 EA
632,00 €
632,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
632,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
632,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Características
capacity 3.5 lb (load capacity)
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B3D1320-E
Parámetros
24 rpm speed
An × P × Al
12 in. × 12 in. × 8.3 in.
Descripción general
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
Información legal
BioMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)