BML00297
2-[4-(N-Boc)piperazin-1-yl]pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
182,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
182,00 €
Formulario
solid
cadena SMILES
CC1(C)OB(C2=CN=C(N3CCN(CC3)C(OC(C)(C)C)=O)N=C2)OC1(C)C
InChI
1S/C19H31BN4O4/c1-17(2,3)26-16(25)24-10-8-23(9-11-24)15-21-12-14(13-22-15)20-27-18(4,5)19(6,7)28-20/h12-13H,8-11H2,1-7H3
Clave InChI
YODSUBUWTUTLAZ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)