BML00091
2-[4-(4-Chlorophenylsulfonyl)piperazin-1-yl]pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
157,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
157,00 €
Formulario
solid
cadena SMILES
B4(OC(C(O4)(C)C)(C)C)c1cnc(cc1)N2CCN(CC2)[S](=O)(=O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C21H27BClN3O4S/c1-20(2)21(3,4)30-22(29-20)16-5-10-19(24-15-16)25-11-13-26(14-12-25)31(27,28)18-8-6-17(23)7-9-18/h5-10,15H,11-14H2,1-4H3
Clave InChI
ZTLVDQRYPZNBJK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)