BML00029
trans-1-Penten-1-ylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
Sinónimos:
E-2-(1-Pentenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
Seleccione un Tamaño
70,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
70,10 €
Productos recomendados
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.441
bp
110-111 °C/28 mmHg
densidad
0.884 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-6-7-8-9-12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h8-9H,6-7H2,1-5H3/b9-8+
Clave InChI
IMIHEZMTQOARIK-CMDGGOBGSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)