Merck
BLN00030
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
1330,00 €
1330,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
1330,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3ClIN3
Número de CAS:
Peso molecular:
279.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
1330,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
Clc1cc2[nH]nc(I)c2cn1
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-1-4-3(2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
METUREDHGCAEJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)