Merck
BCH00040
Sigma-Aldrich
(R)-Boroalanine (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
685,00 €
685,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
685,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H23BClNO2
Peso molecular:
259.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
ID de la sustancia en PubChem:
685,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
C[C@H](N)B1O[C@H]2[C@](C)([C@H]3C[C@H](C3(C)C)C2)O1.Cl
InChI
1S/C12H22BNO2.ClH/c1-7(14)13-15-10-6-8-5-9(11(8,2)3)12(10,4)16-13;/h7-10H,5-6,14H2,1-4H3;1H/t7-,8-,9-,10+,12-;/m0./s1
Clave InChI
UTMUMWPHEOQEQA-KXPSTEIISA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)