Documentos clave
BAH372600000
SP Bel-Art® Liquid Nitrogen Cooled Mortar with handle
stainless steel (with polyethylene housing), diam. × H 16.5 cm (6.5 in.) × 11.4 cm (4.5 in.)
Seleccione un Tamaño
1 EACH
481,00 €
481,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
481,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
481,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel (with polyethylene housing)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H37260-0000
diám. × Al
16.5 cm (6.5 in.) × 11.4 cm (4.5 in.)
Diámetro
6.5 in.
Descripción general
Useful for grinding frozen samples, this product includes a heavily insulated blue polyethylene housing that keeps liquid nitrogen cold longer.
Características y beneficios
  • 304 stainless steel mortar suspended above a stainless steel bowl holds liquid nitrogen
  • Spare mortars are useful for grinding different types of samples on the same day
  • Insulated handle is removable for saving space; 10.2cm (4”) long
  • Three suction cup feet stabilize the unit on the workbench
  • Recommended size pestle is any size appropriate for a 275ml mortar (not included)
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)