Documentos clave
BAH131941011
SP Bel-Art® Benchtop Disposal Can
with motion sensor lid
Seleccione un Tamaño
1 EACH
68,80 €
68,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
68,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
68,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H13194-1011
capacidad
1.5 L
diám. × Al
4 in. (124 mm) × 6 in. (170 mm)
Descripción general
Compact benchtop disposal can contain odors and is perfect for small items such as pipette tips and microcentrifuge tubes.
Características y beneficios
  • Automatic opening lid provides hands free use; closes automatically and securely for a more sanitary environment
  • Holds a 25 x 25cm (10 x 10") autoclavable biohazard disposal bag (F13166-0000 or H13182-1010)
  • Includes a polypropylene liner with handle for easy emptying of contents
  • Aesthetic and durable; stainless steel body and chrome lid are resistant to bleach and easy to clean
  • Requires (3) AAA batteries (not included)
  • CE & RoHS
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)