Documentos clave
BAH131760812
SP Bel-Art® utility bags
width × H × thickness 8 in. (203 mm) × 12 in. (305 mm) × 1.5 mil (0.038 mm), clear, pack of 100 ea
Sinónimos:
clear bag, reusable bag, sample bag
Seleccione un Tamaño
100 EACH
48,50 €
48,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
48,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
48,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H13176-0812
width × H × thickness
8 in. (203 mm) × 12 in. (305 mm) × 1.5 mil (0.038 mm)
Descripción general
Reusable, transparent bags are ideal for shipping or storage and are especially useful as sample bags.
Características y beneficios
  • FDA grade polyethylene, safe for food, drug and cosmetic use
  • Latex free
  • Not Autoclavable
  • H13176 lightweight bags are 0.038 mm (1.5 mil) thick, H13178 heavyweight bags are 0.1016 mm (4 mil) thick
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)