BAF369090125
SP Bel-Art® Sterileware™ Pharma Scoop
white polystyrene, nominal capacity 125 mL (4 oz), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
dose scoop, spoon
Seleccione un Tamaño
495,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
495,00 €
Productos recomendados
Materiales
white polystyrene
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36909-0125
bowl H × L × W
1.75 in. (45 mm) × 3.625 in. (92 mm) × 2.375 in. (61 mm)
asa L
10.4 in. (4.125 mm)
capacidad nominal
125 mL (4 oz)
Descripción general
Características y beneficios
- High handle location keeps hand further from sample
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)