Documentos clave
BAF196160000
SP Bel-Art® Wye (Y) Tubing Connectors
tubing I.D. 0.375 in. (9.5 mm)
Sinónimos:
connectors, tubing, tubing coupler
Seleccione un Tamaño
12 EACH
75,30 €
75,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EACH
75,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
75,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F19616-0000
L × An
63.5 in. (40.5 mm) × 2.5 in. (63.5 mm)
tuberías D.I.
0.375 in. (9.5 mm)
Descripción general
Use these fittings to ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
Características y beneficios
  • Multiple barbs per arm provide additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)