Documentos clave
BAF188700000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 216 x 10-13mm Tubes
Sinónimos:
polypropylene rack, tube holder
Seleccione un Tamaño
1 EACH
137,00 €
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
137,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
to hold 216 x 10-13mm Tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18870-0000
H × L × width
3 in. (76 mm) × 13.5 in. (342 mm) × 9.0625 in. (230 mm)
plataforma P
2.25 in. (57 mm)
Descripción general
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
Características y beneficios
  • Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
  • Useful in clinical labs for storage of samples
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)